Learn More
Ansell BioClean Ultimate™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Hervorragende Empfindlichkeit und zytotoxischer Schutz
Marke: Ansell BUPS-70
Beschreibung
Sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und ein verbessertes Tastgefühl.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
- Polychloropren
- Länge: 30.5 cm (12 in.)
- Puderfrei, mit Rollrand
- Texturierte Oberfläche
- Antistatische Eigenschaften
- Ausgezeichneter chemischer Schutz und außergewöhnliche Feinfühligkeit
- Latexfrei zur Vermeidung von Latexallergien vom Typ 1
- Naturfarben
- Handspezifisch
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800
Spezifikation
| ISO-Klasse 4, EU GMP Gütegrad A, EN 420:2003, ASTM 6978-05, ISO2859, USP 797, USP 800 | |
| Klasse 10/ISO 4 | |
| Naturfarben | |
| 5,5 mil | |
| Handspezifisch | |
| 4,3 mil | |
| Nein | |
| Steril | |
| 0,14 mm | |
| BUPS70 | |
| 9 MPa | |
| 30.5 cm |
| CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III | |
| 0,65 | |
| Vollständig strukturiert | |
| 0,14 mm | |
| Polychloropren | |
| 0,11 mm | |
| 7 | |
| 5,5 mil | |
| ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D | |
| BioClean™ Ultimate BUPS | |
| 12 Zoll |