missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrobenzolgemisch 550 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene |
| CAS | 528-29-0, 99-65-0, 100-25-4, 97-00-7, 88-73-3, 121-73-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?