Learn More
Cytiva™ NC45 0.45UM 85MM 50/PK, 50/Cs, MA: 10401122
Whatman™ NC45 Nitrocellulose Membrane Filters are known for higher strength and flexibility, low extractables, and narrow pore size distribution. They are recommended for routine applications and are manufactured under strictly controlled conditions.
Marke: Cytiva™ 10401122
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01600kg
Beschreibung
- Product Type: Filtration Membrane
- Grade: NC45
- Material: Nitrocellulose
- Diameter: 85 mm
- Pore Size: 0.45 μm
- For Use With (Application): Microbiological Studies, Sample Preparation
- Quantity: 50 Pk.
Bestellinformation
Membrantyp
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Cellulosenitrat | |
0,45 μm | |
Mikrobiologische Untersuchungen, Probenvorbereitung | |
NC45 | |
50 Pk. | |
Membranfilter | |
85 mm |
Reusable | |
Cellulosenitrat | |
Non-sterile | |
NC45 | |
Gehäuse 50Pack | |
Circular | |
3.3 in. |
Sicherheit und Handhabung
- NC45 membrane, cellulose nitrate, 0.45µm 85mm
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose