Learn More
Melford Nitrofurantoin
Beschreibung
Nitrofurantoin wirkt durch die Hemmung bakterieller Enzyme, die am Stoffwechsel bestimmter Verbindungen beteiligt sind, was zur Störung der bakteriellen DNA-, RNA- und Proteinsynthese führt.
Forscher könnten Nitrofurantoin als Selektionsmittel einsetzen, indem sie es in Kulturmedien einarbeiten, um das Wachstum von Zellen oder Organismen zu fördern, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie eine Resistenz gegen dieses Antibiotikum aufweisen. Es könnte Anwendung in mikrobiologischen und zellkulturexperimentellen Bereichen finden, insbesondere im Kontext der Antibiotikaauswahl.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 67-20-9 |
| Summenformel | C8H6N4O5 |
| Menge | 25 g |