missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrotyrosine Antibody (39B6), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18669099 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18669099 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18669099 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB11096877JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Nitrotyrosine Monoclonal antibody specifically detects Nitrotyrosine in Rat, Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nitrotyrosine
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 39B6
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Nitrotyrosine
Wirtsspezies Mouse
Immunogen 3-(4-hydroxy-3-nitrophenylacetamido) propionic acid-bovine serum albumin
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Amino Acids Drugs and other small molecules, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Rat, Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.