missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NK3R/TACR3/Neurokinin B Receptor Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
NK3R/TACR3/Neurokinin B Receptor Polyclonal antibody specifically detects NK3R/TACR3/Neurokinin B Receptor in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NK3R/TACR3/Neurokinin B Receptor |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Neurokinin B receptor, neurokinin beta receptor, neuromedin-K receptor, NK-3 receptor, NK-3R, NK3RMGC148061, NKR, TAC3R, TAC3RL, tachykinin receptor 3MGC148060 |
| Menge | 0.1 mL |
| Forschungsgebiet | GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission |
| Form | Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?