missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NKAPL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13288528
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13288528 400 μL 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13288528 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA524089

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NKAPL Polyclonal Antibody for Western Blot

The function of NKAPL remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NKAPL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen NKAPL
Gen-Zugriffsnummer Q5M9Q1
Gen-Alias bA424I5.1; C6orf194; NFKB activating protein like; NFKB activating protein-like; NKAPL; NKAP-like protein
Gensymbole NKAPL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 267-296 amino acids from the C-terminal region of human NKAPL.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 222698
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.