missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
NKCC1/SLC12A2 Polyclonal specifically detects NKCC1/SLC12A2 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NKCC1/SLC12A2 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:100-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P55011 |
| Gen-Alias | Basolateral Na-K-Cl symporter, BSC, BSC2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, NKCC1MGC104233, solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2, solute carrier family 12 member 2 |
| Gensymbole | SLC12A2 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?