Learn More
NKX2.2 Mouse, Clone: NX2/1523, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 4821-MSM3-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920588
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NKX2.2
Nuclear
NX2/1523
Unconjugated
XP_006723629
Mouse
40-50kDa
Protein A/G Purified
RUO
4821
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
NKX2-2
Human recombinant NKX2.2 protein fragment (aa1-119)
Pancreas or Ewing s sarcoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.