Learn More
NLK Recombinant Human Protein
NLK Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV4309
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11523647
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
NLK is a serine⁄threonine kinase involved in signal transduction and cellular communication.
Spezifikation
Spezifikation
NP_057315.1
Protein Assays and Analysis, Kinase Assay
84.5kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
NLK
NLK was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 100μM ATP, 667μg/mL myelin basic protein (MBP) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
NLK Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase
0.4mg/mL
114294, 51701
NLK Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
NLK Recombinant Human Protein
MAP
22nmoles of phosphate transferred to myelin basic protein (MBP) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 8.33μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
90% by SDS-PAGE