Learn More
NMU Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24862-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883355
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
may induce uterine smooth muscle contraction and selective vasoconstriction.
Spezifikation
Spezifikation
NMU
Polyclonal
Unconjugated
NMU
neuromedin U, Neuromedin-U-25, NMU
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10874
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P48645
NMU
NMU Fusion Protein Ag21516