Learn More
NMUR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14619-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883344
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Receptor for the neuromedin-U and neuromedin-S neuropeptides.
Spezifikation
Spezifikation
NMUR1
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O55040, Q9HB89
FM 3, FM3, G protein coupled receptor 66, GPC R, GPR66, neuromedin U receptor 1, NMUR1
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
10316, 14767
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
NMUR1
Liquid
NMUR1
NMUR1 Fusion Protein Ag6235
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human