Learn More
NNT Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234066 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234066 20 μL 20 Mikroliter
30234270 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30234066 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 681941IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The NNT antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NNT. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, pig antigen. The NNT antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen NNT
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Klon 1F5H6
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MGC126502; MGC126503
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23530
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 114 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b