Learn More
NO2- F(N)-NITRIT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitrit |
Konzentration | 1 g/l ±0.002 |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |
Physikalische Form | Flüssig |