missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOB1 Antibody (8G0) [Alexa Fluor« 350], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30521173 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30521173 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30521173 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343007AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NOB1 Monoclonal antibody specifically detects NOB1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NOB1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 8G0
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias adenocarcinoma antigen recognized by T lymphocytes 4, ART4, ART-4, MST158, nin one binding protein, NIN1/RPN12 binding protein 1 homolog (S. cerevisiae), NOB1PPSMD8BP1, Phosphorylation regulatory protein HP-10, Protein ART-4, PSMD8 binding protein 1, RNA-binding protein NOB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NIN1/RPN12 binding protein 1 homolog(S. cerevisiae) - (Uniprot# Q9ULX3)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28987
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.