missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nogo Receptor/NgR Antibody (M5), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605026 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605026 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605026 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252675H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Nogo Receptor/NgR Monoclonal antibody specifically detects Nogo Receptor/NgR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nogo Receptor/NgR
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon M5
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias NgR, Nogo receptor, Nogo-66 receptor, NOGORUNQ330/PRO526, reticulon 4 receptor, reticulon-4 receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen (His)6-tagged fragment of rat NgR1 (amino acids 278-473).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 65078
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.