missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOL8 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18445838 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18445838 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18445838 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP146850AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NOL8 Polyclonal antibody specifically detects NOL8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NOL8
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias NOP132, nucleolar protein 8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 1117 and 1167 of human nucleolar protein Nop132 using the numbering given in entry NP_060418.4 (GeneID 55035).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55035
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.