Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene Flexibler Schlauch, DEHP-frei
Artikelnummer. 11790459
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
Maximaler Druck:
220 psi
240 psi
320 psi
420 psi
450 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck unitSize
11790459 9.6 mm 12.7 mm 240 psi 1 Stück
11750459 1.6 mm 3.2 mm 420 psi 1 Stück
11770459 4.8 mm 7.9 mm 320 psi 1 Stück
11760459 3 mm 6.4 mm 450 psi 1 Stück
11780459 6.4 mm 9.5 mm 220 psi 1 Stück
5 options
Product Code. 11790459
Brand: Cole-Parmer™ 9615510
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser flexible Flexelene Polyethylenschlauch kombiniert die ausgezeichneten inerten Eigenschaften von Polyethylen-Schläuchen mit der Flexibilität eines weicheren Schlauchs für Anwendungen wie Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Instrumentierung, reine Wasserübertragung und Wasseraufbereitung.
  • Plastifizierer-frei
  • 78 (A) Durometer Härtegrad
  • Abriebs- und chemikalienbeständig
  • Verwendbar mit Schlauchtüllen
  • Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisieren
  • Erhältlich in Längen von 100 Fuß
  • Temperaturbereich von −40 ° bis +76 °C
  • Hergestellt mit in den internationalen NSF-Normen 51 und 61 aufgeführten Werkstoffen, FDA-konform
Specifications
Zertifizierung/Konformität Internationale NSF-Standards 51 und 61 sowie FDA
Innendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30.48 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Geräteausstattung, Reinwassertransfer, Wasseraufbereitung
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Abrieb, chemisch
Sterilität Steril
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Farbe Durchscheinend
Härte 78 (Shore A)
Maximaler Druck 240 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 76 °C