Beschreibung
Diese Trübungsstandards beseitigen die Probleme bei Handhabung, Stabilität und Genauigkeit, die mit herkömmlichen Formazin-Trübungsstandards verbunden sind. Sie sind zertifiziert rückverfolgbar zu NIST 1690, und sind in verschiedenen Konzentrationen von 0 erhältlich – 4000 NTU.
- Ungiftig und nicht-karzinogen, ohne besondere Anforderungen an Handhabung und Entsorgung
- Gut definierte Kugelform von Partikeln, 0,01 – 0,2 μm im Durchmesser
- Die Partikel bleiben in Schwebe— sie verschlechtern sich nicht und setzen sich nicht ab
- Eine lange, stabile Haltbarkeit von 2 Jahren bei allen Konzentrationen
- Handliche, gebrauchsfertige Lösung— Vom Mischen wird abgeraten, da es Luft mitzieht
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Non Ratio Trübungsstandard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Non-ratio-Geräte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nephelometrische Trübungsmessung |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Trübung | 5 NTU |
| Zertifizierung/Konformität | NIST- und US EPA-Zulassung |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |