Learn More
Nitritex™ Nicht sterile Reinraumhandschuhe für die Chemotherapie
BIOPHARMA
Catalog Number 15288218
Tragen Sie die Nitritex™ nicht sterilen Reinraumhandschuhe für die Chemotherapie, um den sicheren Umgang mit Chemotherapeutika zu gewährleisten. Die Handschuhe wurden nach den strengsten Standards der Welt getestet.
  • Latexfrei
  • Verschiedene Größen
  • Erleichtert den sicheren Umgang mit Chemotherapeutika
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425. (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Einwegprodukt Ja
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Sterilität Unsteril
Verpackungsart 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein PE-Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück)
Menge 1000 Packungen