Learn More
Nonacosane -, TRC
Artikelnummer. 30466442
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466442 250 mg 250 Milligramm
30465320 500 mg -
30473350 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30466442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN231970250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-03-5
Summenformel C29 H60
Molekulargewicht (g/mol) 408.79
Synonym Nonacosane, Celidoniol, deoxy- (7CI), n-Nonacosane
IUPAC-Name nonacosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Nonacosane
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H60/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
Formelmasse 408.4695