Learn More
Nonafluoropentanoic Anhydride, TRC
Artikelnummer. 30482358
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30482358 500 mg
30481003 1 g
30469645 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN649523500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308-28-1
Summenformel C10O3F18
Molekulargewicht (g/mol) 510.08
Synonym Perfluoropentanoic Anhydride, Perfluorovaleric Anhydride, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-pentanoic Acid 1,1'-Anhydride
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoyl 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonafluoropentanoic Anhydride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10F18O3/c11-3(12,5(15,16)7(19,20)9(23,24)25)1(29)31-2(30)4(13,14)6(17,18)8(21,22)10(26,27)28
Formelmasse 509.956