Learn More
Nonylaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-175739
33.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
124-19-6
C9H18O
142.24
MFCD00007030
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
31289
CHEBI:84268
Nonanal
CCCCCCCCC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
124-19-6
C9H18O
142.24
MFCD00007030
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
31289
CHEBI:84268
Nonanal
CCCCCCCCC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nonyl aldehyde
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8270g/mL
Siedepunkt 93.0°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CHO
Brechungsindex 1.4230 to 1.4270
Menge 100 mL
Beilstein 01,708
Relative Dichte 0.827
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonyl aldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.