Learn More
(+)-Nootkaton, kristallin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024462
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4674-50-4
C15H22O
218.34
MFCD00036591
WTOYNNBCKUYIKC-SLEUVZQESA-N
unii-zms1vjk5hy, zms1vjk5hy, nootkatone,-, +-nootkatone, crystalline, 2 3h-naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-1-methylethenyl-, 4s,4ar,6s, unii-3k3okv2a5a component, 4s,6s,4ar-4,4a-dimethyl-6-1-methylvinyl-3,4,5,6,7,8,4a-heptahydronaphthale n-2-one
7567181
(4S,4aR,6S)-4,4a-Dimethyl-6-prop-1-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-on
CC1CC(=O)C=C2C1(CC(CC2)C(=C)C)C
4674-50-4
C15H22O
218.34
MFCD00036591
WTOYNNBCKUYIKC-SLEUVZQESA-N
unii-zms1vjk5hy, zms1vjk5hy, nootkatone,-, +-nootkatone, crystalline, 2 3h-naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-1-methylethenyl-, 4s,4ar,6s, unii-3k3okv2a5a component, 4s,6s,4ar-4,4a-dimethyl-6-1-methylvinyl-3,4,5,6,7,8,4a-heptahydronaphthale n-2-one
7567181
(4S,4aR,6S)-4,4a-Dimethyl-6-prop-1-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2-on
CC1CC(=O)C=C2C1(CC(CC2)C(=C)C)C
(+)-Nootkatone, crystalline is used as an effective repellent in mosquitos, bed bugs, lone star ticks and head lice. It is also used as a food additive and flavoring material in beverages. It finds application in fragrances, cosmetics and pharmaceuticals. Further, it is used as a flavor material in beverage, frozen dairy and baked good applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+)-Nootkaton, kristallin, wird als wirkungsvolles Repellent gegen Mücken, Bettwanzen, Zecken und Kopfläuse verwendet. Es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff und Aromastoff in Getränken verwendet. Es findet Anwendung in Duftstoffen, Kosmetika und Pharmazeutika. Darüber hinaus wird es als Aromastoff in Getränken, gefrorenen Molkereiprodukten und Backwaren verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Ethanol und Chloroform. Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+)-Nootkatone
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Dichte 0.997
Siedepunkt 125°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 99°C (210°F)
Menge 1 g
Beilstein 4676969
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in ethanol and chloroform. Partly soluble in water.
Optische Drehung +185° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 218.34
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallin