missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NOR-1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11525433
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11525433 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11525433 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA124537

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-24537 detects NOR-1 in human samples.

NOR-1, a NR4 nerve growth factor-like receptor, has been shown to affect neuronal development, T-cell apoptosis, and cancer development. NOR-1 binds to NBRE (NGFI-B response element) and regulates the pro-opiomelanocortin (POMC) gene. NOR-1 is induced rapidly but transiently by a variety of stimuli. Downregulation of NOR-1 and other NGFI-B family members is correlated with drug addiction-prone behavior of Lewis rats. Three human protein isoforms have been documented: NOR-1, NOR-1beta, and NOR-1 3' variant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NOR-1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% sodium azide
Gen NR4A3
Gen-Zugriffsnummer Q92570
Gen-Alias AI573420; CHN; chondrosarcoma, extraskeletal myxoid, fused to EWS; CSMF; MINOR; mitogen-induced nuclear orphan receptor; Neuron-derived orphan receptor 1; neuron-derived orphan receptor 1/2; Nor1; NOR-1; NOR-2; Nr4a3; Nuclear hormone receptor NOR-1; nuclear hormone receptor NOR-1/NOR-2; Nuclear receptor subfamily 4 group A member 3; nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3; Orphan nuclear receptor TEC; TEC; TEC receptor; Translocated in extraskeletal chondrosarcoma
Gensymbole NR4A3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic 20 amino acid peptide near C-terminus of human NR4A3.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100684628, 8013
Zielspezies Human, Canine, Bat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.