Learn More
Norantipyrin-Glucuronid-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Norantipyrine Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 663618-35-7 |
| Summenformel | C16H17N2NaO7 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl beta-D-glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, MCI 186 Glucuronide Sodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H18N2O7.Na/c1-8-7-10(18(17-8)9-5-3-2-4-6-9)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23;/h2-7,11-14,16,19-21H,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].Cc1cc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-])n(n1)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Natrium;(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)oxyoxan-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 372.31 |
| Formelmasse | 372.0933 |