Learn More
Emma Safety Footwear Nordic Schuhe aus geöltem Nubukleder Größe XD
Entwickelt für optimalen Komfort für alle Formen und Größen von Füßen.
106.00 € - 124.02 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Braun |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silber |
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce Easy Twist Außensohle |
Produkttyp | Schuhe aus geöltem Nubukleder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10645015
|
Emma Safety Footwear
MM72356648 |
48 |
124.02 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10713222
|
Emma Safety Footwear
MM72356645 |
45 |
124.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11306960
|
Emma Safety Footwear
MM72356644 |
44 |
124.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11309701
|
Emma Safety Footwear
MM72356647 |
47 |
124.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11359691
|
Emma Safety Footwear
MM72356638 |
38 |
124.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11369691
|
Emma Safety Footwear
MM72356639 |
39 |
124.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11379691
|
Emma Safety Footwear
MM72356640 |
40 |
124.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11389691
|
Emma Safety Footwear
MM72356641 |
41 |
124.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10225394
|
Emma Safety Footwear
MM72356642 |
42 |
124.02 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10285774
|
Emma Safety Footwear
MM72356643 |
43 |
124.02 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10367244
|
Emma Safety Footwear
MM72356646 |
46 |
124.02 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11399691
|
Emma Safety Footwear
723566/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Öl-Nubukoberkleder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Schwarz, Braun | |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
Schuhe aus geöltem Nubukleder |
Hydro-Tec Sanitized Silber | |
GripForce Easy Twist Außensohle |