Learn More
Emma Safety Footwear Nordic Sicherheitsschuhe
Optimaler Komfort für Füße aller Formen und Größen. Das geölte Nubukleder ist weich und dennoch wasserabweisend wie das Federkleid einer Ente. Der ideale Schuh für den Innen- und Außenbereich, perfekt für Baustellenbegehungen.
120.84 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz, Braun |
Bauweise/Design | Nordic |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15938911
|
Emma Safety Footwear
MM72254636 |
36 |
120.84 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948911
|
Emma Safety Footwear
MM72254637 |
37 |
120.84 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958911
|
Emma Safety Footwear
MM72254648 |
48 |
120.84 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968911
|
Emma Safety Footwear
MM72254649 |
49 |
120.84 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Schwarz, Braun | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Nordic | |
Geöltes Nubuk |