missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NORE1 Antibody (OTI1C6), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18193997 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18193997 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18193997 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273039AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NORE1 Monoclonal specifically detects NORE1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NORE1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1C6
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias Maxp1, MGC10823, MGC17344, New ras effector 1, NORE1A, NORE1B, NORE1RASSF3, Rap1-binding protein, RAPLnovel Ras effector 1, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 5, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 5, ras association domain-containing protein 5, Ras effector-like protein, regulator for cell adhesion and polarization enriched in lymphoid tissue, Regulator for cell adhesion and polarization enriched in lymphoid tissues, tumor suppressor RASSF3
Gensymbole RASSF5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human NORE1 (NP_872606) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83593.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.