missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norethandrolon 1,0 mg/ml in Acetonitril, LoGiCal

Artikelnummer. 30463398
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30463398 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463398 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1199.0011

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Norethandrolone
CAS 52-78-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Norethandrolone
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C20 H30 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Norethandrolone, (17α)-17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-3-one-d5, 17-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-17-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17-ENT, CB 8022, NSC 70581, NSC 9893, Nileva, Nilevar, Pronabol, SC 5914, Solevar, U 6817;
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h12,15-18,22H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Lösungstyp Single Solution
SMILES CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Ethyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekulargewicht (g/mol) 302.45
Menge 1 mL
Formelmasse 302.2246 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.