Learn More
Norharman, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10598883 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10598883 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10021430 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10618454 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10598883 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 244-63-3 | C11H8N2 | 168.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 244-63-3
Summenformel C11H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 168.20
MDL-Nummer MFCD00004956
InChI-Schlüssel AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
PubChem CID 64961
ChEBI CHEBI:109895
IUPAC-Name 9H-pyrido[3,4-b]indole
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norharman
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199.0°C to 201.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Tertiary base)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 23, II, 224
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 168.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver