Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ NMR-Röhrchenverschlüsse
Artikelnummer. 15858254
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blue Royal
Gletscherweiß
Grünen,
ID; Gelb
Roter Mohn
Schwarzer Onyx
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
15858254 Blue Royal
15638995 Schwarzer Onyx
15648995 Gletscherweiß
15658995 ID; Gelb
15668995 Roter Mohn
15868254 Grünen,
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15858254 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. NORLOC25BR100PK
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
GPE Scientific™ NorLoc™ Die NMR-Röhrchenkappen lassen sich einfach und schnell anbringen, was die persönliche Sicherheit erhöht und wertvolle Zeit spart.
  • Verfügt über ein patentiertes Design, das viele der Mängel herkömmlicher NMR-Röhrchenkappen behebt.
  • Lässt sich wesentlich einfacher und schneller anwenden, wodurch die persönliche Sicherheit erhöht und wertvolle Zeit gespart wird.
  • Verfügt über eine fortschrittliche Dichtungskonstruktion, die überlegene Halte- und Dichtungseigenschaften gewährleistet.
  • Die hervorragende Haftung des Verschlusses auf dem Röhrchen bildet eine gewölbte Abdichtung, die wertvolle oder kritische Proben auch bei gekühlter Lagerung und schwankenden Temperaturschwankungen schützt und wiederholtem Abnehmen und Wiederaufsetzen standhält.
Spezifikation
Produkttyp NMR-Röhrchenkappe
Farbe Blue Royal
Menge 100/Pk.
Größe 5 mm