Learn More
Saint-Gobain Norprene A-60-F Schläuche
Beschreibung
- Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
- Temperaturbeständig von -75 °F bis 275 °F
- Kompatibel mit praktisch allen gängigen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
- Ozon- und UV-beständig
- Mehrfach autoklavierbar
- Chemisch kompatibel mit einer Vielzahl von Lebensmittelsorten und Reinigungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, entspricht den EU-Richtlinien 2002/95/EC (ROHS) und 2002/72/EEC |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | Norprene |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15.9 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit | Peristaltikpumpe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peristaltikpumpenanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Mehr anzeigen |