Learn More
Masterflex™ Norprene Schlauch, Lebensmittelgeeignet
Kompatibel mit praktisch allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Lebensmittel- und Getränkeschläuche aus Norprene können wiederholt für bis zu fünf Zykluszeiten autoklaviert werden, ohne die Gesamtlebensdauer zu beeinträchtigen.
101.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Material Norprene
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
MaxOperatingTempMetric 135 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11767379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
95710-00
4.8 mm 1.6 mm
101.00 €
15 Meter
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11707419
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Masterflex™
95710-70
19.1 mm 12.7 mm
515.00 €
15 Meter
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10062644
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Masterflex™
R6F06-23
8 mm 4.8 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11978049
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Masterflex™
R6F0423
6.4 mm 3.2 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
  • Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
  • Temperaturbeständig von -75 bis 275 °F (-59 bis 135 °C)
  • Kompatibel mit praktisch allen gängigen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
  • Ozon- und UV-beständig
  • Mehrfach autoklavierbar
  • Chemisch kompatibel mit zahlreichen Flüssigkeiten
  • Erfüllt FDA-, 3-A- und NSF-Standards
Specifications
Specifications
Norprene
15 m
135 °C