Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene (A 60 G) Silikonschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
Marke: Masterflex™ 06404-14
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen.Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische, Hitze-, Ozon- und (UV)-Lichtbeständigkeit erfordern.
- Speziell für Masterflex™ Pumpen extrudiert
- Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
- Bietet Chargenkonsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Nicht leitfähig und hitzeversiegelbar
- Nicht alternd, nicht oxidierend, mit überragender Säure- und Alkalibeständigkeit
- Undurchsichtig, schwarz
- Entspricht NSF, REACH, RoHS
- Über 10.000 h Schlauchlebensdauer
Spezifikation
Masterflex Norpren-Schlauch | |
1.6 mm | |
15.2 m | |
–51°C | |
14 | |
1/16 in. | |
Opaque schwarz | |
660 mm |
Ja | |
Silikon | |
Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern | |
Ja | |
0.21 bis 130 ml/min | |
8.8 m | |
40 psi | |
132 °C |