Learn More
Honeywell™ North™ Handschuhbox-Handschuhe
Artikelnummer. 15979346
Change view
Click to view available options
Größe:
10,5
Hand:
Beidseitig tragbar
Dicke (angloamerikanisch):
15 mil
Dicke (metrisch):
0,38 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Hand Dicke (angloamerikanisch) Dicke (metrisch)
15979346 10,5 Beidseitig tragbar 15 mil 0,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15979346 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 8Y1532A/10H
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für eine bequeme Passform sind handspezifische und beidhändige Varianten erhältlich
  • Butyl bietet höchste Permeationsbeständigkeit gegenüber Dämpfen und Gasen sowie außergewöhnliche Beständigkeit
  • Beständig gegen eine breite Palette toxischer Chemikalien, wodurch dieser Handschuh die einzig geeignete Wahl für viele kritische Anwendungen ist
  • Sehr widerstandsfähig gegen Ketone (MEK, MIBK, Aceton) und Ester (Tricresylphosphat, Amylacetat, Ethylacetat)
  • Butyl bietet ein weiches und flexibles Tragegefühl, selbst bei niedrigen Temperaturen, was die Ermüdung der Hände verringert und den Arbeitskomfort erhöht
  • Der auf Lösungsmitteln basierende Herstellungsprozess mit mehreren Tauchgängen bietet mehrere Polymerschichten (wie Handschuh im Handschuh), was zu einem qualitativ hochwertigen Handschuh führt
Schwarze Handschuhe aus Neopren
  • Hergestellt aus hochwertigem, gefrästem Neopren, das eine hohe Permeationsbeständigkeit gegenüber Dämpfen und Gasen bietet
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Ölen, Fetten, Kraftstoffen und Aceton
Schwarze Handschuhe aus Butyl
  • Butyl bietet die höchste Permeationsbeständigkeit gegenüber Dämpfen und Gasen sowie eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen eine breite Palette toxischer Chemikalien und ist damit die einzige geeignete Handschuhwahl für viele kritische Anwendungen
  • Sehr widerstandsfähig gegen Ketone (MEK, MIBK, Aceton) und Ester (Tricresylphosphat, Amylacetat, Ethylacetat)
Weiße Handschuhe aus CSM
  • CSM bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ozon und oxidierende Chemikalien wie Alkohole, Alkalien und Säuren
  • Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung sowohl bei künstlichem Licht als auch bei Sonnenlicht
Bestellinformation
  • Informationen zur chemischen Beständigkeit dieser Handschuhe erhalten Sie von Ihrem Fisher Sicherheits-Kundendienstmitarbeiter unter 1 800 772 6733.
  • Auch in beidhändiger Ausführung in den Größen 9.75 Zoll (25 cm) und 10.5 Zoll (27 cm) erhältlich. North Viton™ Trockenschrankhandschuhe sind auf Sonderbestellung erhältlich. Auch in den Größen 8.5 Zoll (22 cm), 10.5 Zoll (27 cm) und 11.5 Zoll (29 cm) erhältlich. Weitere Informationen zum Preis erhalten Sie von Ihrem Fisher Sicherheits-Kundendienstmitarbeiter. Alle Handschuhe werden im 1er-Pack geliefert.
Compliance
Erfüllt die Normen EN 388-2003, EN 374-3 and EN 420-2003.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388, EN 374
Farbe Weiß
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material CSM (chlorsulfoniertes Polyethylen)
Größe 10,5
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Grip Design Glatt
Modell 8Y1532A/10H
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 8 in.
Anschlussgröße (metrisch) 20.3 cm
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 81.28 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 8 Zoll
Durchmesser (metrisch) Stulpe 20.32 cm