Learn More
Northioridazine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30012626
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012626 10 mg 10 Milligramm
30009876 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012626 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN83060010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13002-81-8
Summenformel C20 H24 N2 S2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 393.009
Synonym 2-(Methylthio)-10-[2-(2-piperidinyl)ethyl]-10H-phenothiazine Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 2-(methylthio)-10-[2-(2-piperidinyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 2-(methylthio)-10-[2-(2-piperidyl)ethyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), 2-(Methylthio)-10-[2-(piperidin-2-yl)ethyl]-10H-phenothiazine hydrochloride, N-Desmethylthioridazine Hydrochloride
IUPAC-Name 2-methylsulfanyl-10-(2-piperidin-2-ylethyl)phenothiazine;hydrochloride
SMILES Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethylthioridazine Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N2S2.ClH/c1-23-16-9-10-20-18(14-16)22(13-11-15-6-4-5-12-21-15)17-7-2-3-8-19(17)24-20;/h2-3,7-10,14-15,21H,4-6,11-13H2,1H3;1H
Formelmasse 392.115