Learn More
Nortropine, TRC
Artikelnummer. 30417075
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417075 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8457005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-09-0
Summenformel C7 H13 N O
Molekulargewicht (g/mol) 127.18
Synonym (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-, Nortropine (6CI,7CI), (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3α-Nortropanol, N-Demethyltropine, NSC 72850, Nortropenol, Nortropin, Tropigenin, Tropigenine, endo-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
IUPAC-Name (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nortropine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+
Formelmasse 127.0997