missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOS1 Mouse anti-Human, Clone:2E11G6, Abnova™

Artikelnummer. 16004576
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16004576 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16004576 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB17131.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse monoclonal antibody raised against recombinant human NOS1.

Nitric oxide is a reactive free radical which acts as a biologic mediator in several processes, including neurotransmission and antimicrobial and antitumoral activities. Nitric oxide is synthesized from L-arginine by nitric oxide synthases. This gene encodes a nitric oxide synthase which is highly expressed in skeletal muscle. Genetic variations in this gene are associated with infantile hypertrophic pyloric stenosis type 1

Spezifikation

Antigen NOS1
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 2E11G6
Konjugat Unconjugated
Beschreibung nitric oxide synthase 1 (neuronal)
Verdünnung ELISA (1:10000)
Western Blot (1:500-1:2000)
Immunohistochemistry
Immunocytochemistry (1:200-1:1000)
Flow Cytometry (1:200-1:400)
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (0.05% sodium azide)
Gen NOS1
Gen-Alias IHPS1, NOS, nNOS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acid 17-153 of human NOS1 from E. coli.
Menge 100 μg
Gen-ID (Entrez) 4842
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.