Learn More
Noscapin-N-Oxid-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Noscapine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 201015-28-3 |
| Summenformel | C22 H23 N O8 . H Cl |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | [S-(R*,S*)]-6,7-Dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-6-oxido-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-1(3H)-isobenzofuranone Hydrochloride, Narcotine N-oxide Hydrochloride, α-Narcotine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H23NO8.ClH/c1-23(25)8-7-11-9-14-20(30-10-29-14)21(28-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(26-2)19(27-3)16(12)22(24)31-18;/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3;1H/t17-,18+,23?;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@H]3c4c(CCN3(=O)C)cc5OCOc5c4OC |
| IUPAC-Name | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-6-oxo-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isochinolin-5-yl]-3H-isobenzofuran-1-on;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 465.88 |
| Formelmasse | 465.119 |