missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nosiheptid 100 μg/ml in Acetonitril:Dimethylsulfoxid, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30326245
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326245 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30326245 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15652500DL100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nosiheptide
CAS 56377-79-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nosiheptide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C51 H43 N13 O12 S6
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Nosiheptide, 30,32-Imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2-w][2,11,21,27,31,7,14,17]benzoxatetrathiatriazacyclohexatriacontine, nosiheptide deriv., N-[1-(Aminocarbonyl)ethenyl]-2-[(11S,14Z,21S,23S,29S)-14-ethylidene-9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36-hexadecahydro-3,23-dihydroxy-11-[(1R)-1-hydroxyethyl]-31-methyl-9,12,19,24,33,43-hexaoxo-30,32-imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2-w][2,11,21,27,31,7,14,17]benzoxatetrathiatriazacyclohexatriacontin-2-yl]-4-thiazolecarboxamide, Multhiomycin, Multiomycin, NSC 307240, Primofax, RP 9671, [11S-[11R*(S*),14Z,21R*,23R*,29R*]]-N-[1-(aminocarbonyl)ethenyl]-2-[14-ethylidene-9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36-hexadecahydro-3,23-dihydroxy-11-(1-hydroxyethyl)-31-methyl-9,12,19,24,33,43-hexaoxo-30,32-imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2-w][2,11,21,27,31,7,14,17]benzoxatetrathiatriazacyclohexatriacontin-2-yl]-4-thiazolecarboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C51H43N13O12S6/c1-5-23-46-60-28(14-79-46)41(70)56-25-10-33(67)50(74)76-11-21-7-6-8-24-34(21)18(2)35(54-24)51(75)82-17-31(57-42(71)29-15-80-47(25)61-29)48-58-26(12-78-48)37-22(45-59-30(13-77-45)43(72)64-36(20(4)65)44(73)55-23)9-32(66)38(63-37)49-62-27(16-81-49)40(69)53-19(3)39(52)68/h5-9,12-16,20,25,31,33,36,54,65-67H,3,10-11,17H2,1-2,4H3,(H2,52,68)(H,53,69)(H,55,73)(H,56,70)(H,57,71)(H,64,72)/b23-5-
SMILES O=C1SCC2NC(=O)C=3N=C(SC3)C(NC(=O)C=4N=C(SC4)C(=CC)NC(=O)C(NC(=O)C=5N=C(SC5)C=6C=C(O)C(=NC6C=7N=C2SC7)C8=NC(=CS8)C(=O)NC(=C)C(=O)N)C(O)C)CC(O)C(=O)OCC=9C=CC=C%10NC1=C(C%109)C
Solvent or Matrix Acetonitrile/Dimethyl Sulfoxide
Molekulargewicht (g/mol) 1222.36
Menge 1 mL
Formelmasse 1221.1478 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.