Learn More
NOTCH2/NOTCH2NL Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30237970 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30237970 150 μL 150 Mikroliter
30236754 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30237970 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 682121IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The NOTCH2/NOTCH2NL antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NOTCH2/NOTCH2NL. This antibody recognizes human antigen. The NOTCH2/NOTCH2NL antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen NOTCH2/NOTCH2NL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2D5E1
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole N2N
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 388677
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 250-265 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1