Learn More
Melford Nourseothricinsulfat
Artikelnummer. 30018588
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018588 1 g 1 Gramm
30018586 100 mg 100 Milligramm
30018587 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018588 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N512001.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nourseothricinsulfat ist ein Breitbandantibiotikum.
Nourseothricinsulfat ist ein Breitbandantibiotikum. Es wird häufig als Selektionsmittel in der Molekularbiologie, Genetik und Zellkultur eingesetzt. Nourseothricin, auch bekannt als Streptothricin, ist ein Naturprodukt, das aus Streptomyces-Arten gewonnen wird.
In der Molekularbiologie wird Nourseothricinsulfat häufig als selektierbarer Marker in Genexpressionsstudien und gentechnischen Experimenten eingesetzt. Es wirkt, indem es die Proteinsynthese in bakteriellen und eukaryotischen Zellen hemmt und so zum Zelltod führt.
Forscher nutzen dieses Antibiotikum, um Plasmide einzuführen oder zu erhalten, die Resistenzgene tragen, welche für die Nourseothricin-Acetyltransferase kodieren (NAT ) Enzym. Der NAT Das Enzym inaktiviert Nourseothricin, sodass nur die transformierten Zellen überleben und sich vermehren können.
Nourseothricinsulfat wird auch in der Zellkultur und Mikrobiologie eingesetzt. Es kann zur selektiven Abtötung bakterieller oder fungaler Verunreinigungen in Zellkulturen eingesetzt werden und gewährleistet so die Reinheit der Zelllinien.
Darüber hinaus findet es Anwendung bei der Isolierung und Erhaltung resistenter Stämme in der mikrobiologischen Forschung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nourseothricin Sulfate
CAS 96736-11-7
Menge 1 g