Learn More
Invitrogen™ Novex™ 12 %, Tris-Glycin, Proteingel, 12 + 2 Wells
Trennungsbereich: 20 bis 120 kd
Marke: Invitrogen™ WT0121BOX
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36000kg
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
- Bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
- Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
- Kompatibel mit den meisten Proteinstandards
- Verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
- Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 45 μl-Probe + 15 μl-Standard; 1D-Well
Kompatibilität: Standard-Mehrkanalpipette
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
12 % | |
Homogene Seite | |
20 bis 120 kDa | |
1 Box | |
13 cm |
Tris-Glycin | |
Protein | |
12 + 2 Wells | |
8 cm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.