Learn More
Invitrogen™ Novex™ 12 % Tris-Glycin Midi Protein-Gele, 20-Well
Trennungsbereich: 20 bis 120 kd
Marke: Invitrogen™ WT0122BOX
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
- Bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
- Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
- Kompatibel mit den meisten Proteinstandards
- Verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
- Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 25 μl;1 D Well
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
12% | |
1,0 mm | |
Homogene Seite | |
20 bis 120 kDa | |
1 Karton | |
13 cm |
Midi | |
Tris-Glycin | |
Protein | |
20-Well | |
8 cm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.