Learn More
Invitrogen™ Novex™ 4 to 20%, Tris-Glycine, Protein Gel, 12 + 2-well
Beschreibung
Beinhaltet
Eine Packung mit 10 Gelen
- Bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
- Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
- Kompatibel mit den meisten Proteinstandards; verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
- Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 45 μl-Probe + 15 μl-Standard; 1D-Well
Kompatibilität: Standard-Mehrkanalpipette
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Gelanteil (%) | 4 bis 20% |
| Geltyp | Tris-Glycine |
| Trennung von | Protein |
| Trennbereich | 20 to 200 kDa |
| Wells | 12 +2 Well |
| Menge | 1 Box |
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Breite (metrisch) | 13 cm |
| Produkttyp | Seite Gradient |