Learn More
Invitrogen™ Novex™ 8-16 % Tris-Glycin Midi Protein-Gele, 12+2-Well, mit Adaptern
Trennungsbereich: 14 bis 200 kd
Marke: Invitrogen™ WT8161A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.07000kg
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen, Adapter
Beschreibung
- Bieten eine reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
- Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
- Kompatibel mit den meisten Proteinstandards; verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
- Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 45 μl-Probe + 15 μl-Standard; 1D-Well
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
8 bis 16% | |
Gradientenseite | |
14 bis 200 kDa | |
1 Karton | |
13 cm |
Tris-Glycin | |
Protein | |
12 + 2-Well, mit Adaptern | |
8 cm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.