Learn More
Invitrogen™ Novex™ 8 % Tris-Glycin Midi Protein-Gele, 12+2-Well
Trennungsbereich: 40 bis 200 kd; Trennungstyp: Denaturierung, nativ; Zur Verwendung mit: Midi Gel Tank, XCell4 SureLock Midi
Marke: Invitrogen™ WT0081BOX
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.89000kg
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
- Bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
- Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
- Kompatibel mit den meisten Proteinstandards; verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
- Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 45 μl-Probe + 15 μl-Standard; 1D-Well
Kompatibilität: Standard-Mehrkanalpipette
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
XCell4 SureLock Midi | |
Tris-Glycin | |
Protein | |
Denaturierend, nativ | |
1 Karton | |
8 cm |
8% | |
Homogene Seite | |
40 bis 200 kDa | |
12 + 2-Well | |
1D-Well | |
13 cm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.