Learn More
Invitrogen™ Novex™ ELISA-Kit für humanes Aβ40
Quantifiziert natürliches und rekombinantes humanes Aβ40 (Beta-Amyloid 40) selektiv in Gewebekulturmedium, Gewebehomogenat und Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit
776.00 € - 1456.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P05067 |
---|---|
Assay-Bereich | 7.8 bis 500 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | <6 pg/ml |
Konzentration | 9.8 – 500 pg/ml |
Konjugat | Biotin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10681484
|
Invitrogen™
KHB3482 |
192 Assays |
1456.00 €
192 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10513005
|
Invitrogen™
KHB3481 |
96 Assays |
776.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für humanes Amyloid-Beta 40 (Hu Abeta 40) quantifiziert Hu Abeta 40 in humanem Gewebekulturmedium, Gewebehomogenat und Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (CSF).Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Abeta 40.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für humanes Abeta 40 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Einfach auszuführendes Sandwich-ELISA
Das Aβ40-ELISA Kit ist ein Festphasen-, Sandwich- Enzyme-linked Immunosorbent-Assay (ELISA). Die Wells der mitgelieferten Mikrotiter-Streifen sind mit monoklonalen, für den NH2-Terminus von humanem Aβ spezifischen Auffangantikörpern beschichtet Während der ersten Inkubation werden Standards für bekannten menschlichen Aβ40-Gehalt, Kontrollen und unbekannte Proben in die Wells pipettiert und zusammen mit einem für den COOH-Terminus der 1–40Aβ-Sequenz spezifischen Kaninchen-Antikörper inkubiert. Gebundener Kaninchen-Antikörper wird durch Verwendung eines Meerrettich-Peroxidase-markierten Anti-Kaninchen-Antikörpers nachgewiesen. Die Proben werden anhand einer Standardkurve quantifiziert, die aus dem rekombinanten Aβ40 erzeugt wird, das im Kit enthalten ist.
Ergebnisse werden in der Regel in einem Ein-Tages-—Schnell-Inkubationsprotokoll innerhalb von 4 Stunden erhalten.
Das Kit enthält eine Platte, deren Wells mit Auffangantikörpern vorbeschichtet sind, wodurch ein Beschichtungsprozess der Platte über Nacht entfällt. Keine Inkubation über Nacht erforderlich. Die Inkubationsschritte können innerhalb von vier Stunden durchgeführt werden.
Genauigkeit: Inter-Assay und Intra-Assay mit <10 % VK
Die Kits sind für ihre Präzision validiert, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse innerhalb einer Platte, zwischen Platten und zwischen Chargen konsistent sind.
Wirtschaftliche, entnehmbare Wells
Die vorbeschichteten Wells werden als entnehmbare 8 Well-Streifen geliefert, mit denen Sie die Assay-Größe an Ihre Anforderungen anpassen können. Zwei Standardfläschchen sind enthalten, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ein neues Fläschchen zu rekonstituieren, falls Sie nicht die gesamte Platte auf einmal ausführen möchten.
- Einfach auszuführendes Sandwich-ELISA
- Ergebnisse werden in der Regel in einem Ein-Tages-—Schnell-Inkubationsprotokoll innerhalb von 4 Stunden erhalten.
- Genauigkeit: Inter-Assay und Intra-Assay mit <10 % VK
- Vorbeschichtete, entnehmbare 8 Well-Streifen
- Strenge Validierung
- Jedes ELISA-Kit ist hinsichtlich Empfindlichkeit, Spezifität und chargenübergreifender Konsistenz validiert.
Dieses Kit kann kein Aβ42 oder Aβ43 nachweisen. Weitere Informationen zur Validierung werden auf der Protokollbeilage angegeben.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
P05067 | |
<6 pg/ml | |
Biotin | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Gewebehomogenate, Supernatant | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP | |
3.8 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Aβ 40 | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 50 μl; Überstand, 50 μl; Gewebehomogenat, 50 μl | |
Human | |
4 h |
7.8 bis 500 pg/ml | |
9.8 – 500 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
351 | |
4 h | |
2.5 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.