Learn More
Invitrogen™ ELISA Kit, human, für Amyloid beta42, hochempfindlich
High Sensitivity Sandwich ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ KHB3544
632.32 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
Artikelnummer. 10212423
  • 832.00 € / 96 Tests
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Beschreibung
Das humane Amyloid Beta 42 Ultrasensitive (Hu Abeta 42 US) ELISA quantifiziert Hu Abeta 42 auf ultraniedriger Ebene in Humangewebekulturmedium, Gewebehomogenaten und Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Abeta 42 US. Verfahrensprinzip Das humane Abeta 42 US-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Beta-amyloid ist ein aus 40 bis 43 Aminosäuren bestehendes Peptid, das aus einem Amyloid-Vorläuferprotein und mutmaßlich einer Gamma-Sekretase abgespalten wird. Amyloid-beta (1-40) und Amyloid-beta (1-42) sind zwei große C-terminale Varianten des Amyloid-beta-Proteins, die den Großteil der Amyloid-beta-Proteine bilden. Beide Alloformen, Amyloid-beta (40) und Amyloid-beta (42), sind Hauptbestandteile der extrazellulären Plaques, die bei Alzheimer im Hirngewebe vorzufinden sind.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P05067
<1 pg/ml
Biotin
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Gewebehomogenate, Überstand
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
7.5 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Aβ 42
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min
1.56 bis 100 pg/ml
1.56 – 100 pg/ml
ELISA-Kit
Human
351
4 h
8.6 %
HRP
96 Assays
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 25 μl; Überstand, 25 μl; Gewebehomogenat, 25 μl
Human
4 h